P3017
2-油酰-1-棕榈酰- 锡 -甘油基-3-磷酸胆碱
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
别名:
1-十六烷2-(顺式-9-十八碳烯酰基)-sn-甘油-3-磷酸胆碱, 1-棕榈酰-2-油酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱, 3-sn-磷脂酰胆碱,2-油酰-1-棕榈酰, L-β-油酰-γ-棕榈酰-α-磷脂, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
About This Item
推荐产品
化驗
≥95.5% (GC)
≥98% (TLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 脂质体制备,用于植物样品中单半乳糖基二酰基甘油合成酶 (MGD1) 活性的脂质结合检测
- 脂质体制备,用于融合人脐静脉内皮细胞 (HUVEC) ,以监控白细胞介素引起的凝血过程
- 与三油酸甘油酯一起用于相分离研究
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.