主要文件
P211-GS
Sigma-Aldrich
Porcine Endothelial Cell Growth Supplement (30 ml)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
形狀
liquid
品質等級
儲存期限
1 yr
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
Added to Basal Medium to create Growth Medium
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
準備報告
contained in protocol
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)