主要文件
P1995
Sigma-Aldrich
抗-平足蛋白 (HG-19) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38 kDa
物種活性
rat
技術
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat kidney frozen sections
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg/mL using whole extract of rat kidney glomeruli and rat lung
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Pdpn(54320)
一般說明
Podoplanin存在于肾小球的足细胞表面和肾小球Bowman′s囊的壁细胞上。它也被称为E11抗原,并已被描述存在于正常、炎症和肿瘤性淋巴毛细血管内皮中。Podoplanin由真皮微血管淋巴管内皮细胞选择性表达,但不由血管内皮细胞表达。它由高度糖基化的细胞外结构域和短的胞质内尾组成。
平足蛋白是1型跨膜唾液粘蛋白样糖蛋白家族的一部分。编码43kDa蛋白的基因定位于大鼠5号染色体上。
免疫原
与N端半胱氨酸结合的大鼠podoplanin的合成肽(氨基酸111-129),与KLH偶联。小鼠中的序列相差一个残基。
應用
兔抗平足蛋白(HG-19)抗体可用于免疫染色、免疫印迹和免疫荧光染色。
生化/生理作用
Podoplanin是淋巴管内皮细胞的标志物。它可能在肿瘤细胞的侵袭和迁移中起作用。
Podoplanin的表达受淋巴特异性同源盒基因Prox-1的调节。Podoplanin似乎在维持足细胞足突以及因此肾小球通透性中起重要作用。它在淋巴管系统的形成中具有关键的调节作用。Podoplanin似乎在肿瘤血管生成中没有上调。在人类血管肉瘤、淋巴管瘤和Kaposi′s肉瘤中可检测到。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Selective Loss of Podoplanin Protein Expression Accompanies Proteinuria and Precedes Alterations in Podocyte Morphology in a Spontaneous Proteinuric Rat Model
Klaas Koop
The American Journal of Pathology (2008)
Podoplanin is a useful diagnostic marker for epithelioid hemangioendothelioma of the liver
Fujii T, et al.
Modern Pathology, 21(2), 125-125 (2007)
Glomerular hypertrophy precedes albuminuria and segmental loss of podoplanin in podocytes in Munich-Wistar-Fromter rats
D.H.T.Ijelaar
The American Journal of Physiology (2007)
Renoprotective effects of telmisartan in the 5/6
nephrectomised rats
Ichiro Tsunenari
Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS (2007)
Methylglyoxal Induced Basophilic Spindle Cells with Podoplanin at the Surface of Peritoneum in Rat Peritoneal Dialysis Model
Ichiro Hirahara
BioMed Research International (2015)