材料
PETG
無菌
sterile; γ-irradiated
長度 × 寬度 × 高度
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
應用
agriculture
相关类别
一般說明
这些托盘是由 PETG 制成的一次性无菌植物细胞培养容器。它们是众多植物细胞培养应用的理想选择,如高通量筛选。
包裝
每个包装盒中使用无菌盖和托盘/盒包装。
法律資訊
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC