Merck
NA9604
Sigma-Aldrich
GenElute HP 96孔质粒小量制备试剂盒
sufficient for 4 96-well plate purifications
别名:
高通量纯化,质粒纯化, Gen Elute, GenElute HP质粒试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105501
NACRES:
NA.52
用途
sufficient for 4 96-well plate purifications
品質等級
技術
DNA purification: suitable
儲存溫度
15-25°C
一般說明
GenElute HP 96孔质粒小量制备试剂盒可以简单、快速、低成本的从重组大肠杆菌培养物中高通量的纯化质粒DNA。该试剂盒结合了硅胶结合技术和真空形式的便利性,可在50分钟内从1.3 mL的培养物中回收出至多10 μg高拷贝数质粒DNA。实际的得率和最佳的培养物体积取决于所用的质粒和培养基。
纯化所得的质粒DNA适于包括限制性酶切和测序在内的一系列分子生物学应用。
通过离心分离法收集过夜的重组大肠杆菌培养液,然后通过改性SDS 碱裂解法进行处理。通过离心分离法收集细菌细胞,然后在含有RNase的重悬溶液中进行重悬。之后,裂解细胞并通过加入结合溶液使细胞变性。随后将制备的裂解液转移到在真空歧管中装配的Sigma HP滤板上进行过滤,然后收集到一个深孔板中。此真空歧管经过重新布置,过滤后的裂解液转移到Sigma HP结合反应板上。质粒DNA被捕获到硅胶膜上,杂质则通过连续的洗涤步骤去除掉。最后,对结合反应板进行干燥,并在洗脱溶液中洗脱质粒DNA。
GenElute HP 96孔质粒小量制备试剂盒为从重组大肠杆菌培养物中高通量纯化质粒DNA提供了一种简单、快速、低成本的解决方案。该试剂盒结合了硅胶结合技术和真空形式的便利性,可在50分钟内从1.3 mL的培养物中回收出至多10 μg高拷贝数质粒DNA。实际的得率和最佳的培养物体积取决于所用的质粒和培养基。
應用
纯化所得的质粒DNA适于包括限制性酶切和测序在内的一系列分子生物学应用。
特點和優勢
  • 每孔至多可纯化出10 μg高拷贝数质粒DNA
  • 可灵活选择手动或自动化形式
  • 针对从MISSION shRNA质粒载体生产病毒滴度而优化
  • 无需进行苯酚/氯仿萃取或乙醇沉淀步骤
法律資訊
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
77.0 °F
閃點(°C)
25 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Chunhua Wan et al.
Science advances, 7(21) (2021-06-18)
Aberrant activation of Wnt/β-catenin pathway is a key driver of colorectal cancer (CRC) growth and of great therapeutic importance. In this study, we performed comprehensive CRISPR screens to interrogate the regulatory network of Wnt/β-catenin signaling in CRC cells. We found