推荐产品
用途
sufficient for 10 purifications
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
GenElute血液基因组DNA试剂盒可以简单、方便地从新鲜或长时间存放(超过24小时)的全血中分离高纯度基因组DNA。该试剂盒将硅胶膜技术的优势与微量离心形式结合在一起,同时无需采用昂贵的树脂、乙醇沉淀,以及诸如苯酚和氯仿等有害化学成分。
應用
纯化所得的基因组DNA可用于以下下游应用:
- 限制性内切酶酶切
- PCR
- Southern印迹
- 测序反应
- 克隆
特點和優勢
- 起始材料:不超过200 μl新鲜或长时间存放的血液
- 预期得率:至多10 μg
- 洗脱体积:400 μl
- 所需时间:<40分钟
- A260/A280比率:1.6 - 1.9
- 兼容多种抗凝血素、包括EDTA、肝素和柠檬酸钠
- 通常得率为4-10 μg/200 μL全血样本
- 可获得A260/A280 比率介于1.6-1.9之间的高纯度基因组DNA
- 可分离长度不超过50 kb的DNA
原則
起始材料首先溶解在含有离液盐的溶液之中,以确保大分子彻底变性。之后加入乙醇,从而使DNA在溶解物通过微量离心管在硅胶膜上离心时,结合到膜上。随附一份Prewash Solution,可帮助与全血样本长时间存放(超过24小时)相关的污染物。在洗涤去除污染物后,将DNA放在200 mL的Tris-EDTA溶液中洗脱。
预期基因组DNA得率取决于所用的起始材料的数量和性质(例如,从200 μl 新鲜的全血之中,可在一小时内分离出4至10 μg RNase A处理的DNA)。通过本试剂盒纯化所得的DNA的A260/A280比率介于1.6-1.9之间,最大长度可达50 kb。
预期基因组DNA得率取决于所用的起始材料的数量和性质(例如,从200 μl 新鲜的全血之中,可在一小时内分离出4至10 μg RNase A处理的DNA)。通过本试剂盒纯化所得的DNA的A260/A280比率介于1.6-1.9之间,最大长度可达50 kb。
其他說明
更多信息,请见www.sigma-aldrich.com/genomicdna。
法律資訊
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Bojlul Bahar et al.
BMC genetics, 9, 91-91 (2008-12-25)
Neuropeptide Y is a key neurotransmitter of the central nervous system which plays a vital role in the feed energy homeostasis in mammals. Mutations in the regulatory and coding regions of the bovine NPY gene can potentially affect the neuronal