Merck
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
别名:
5-amino-2-(2-(diethylamino)ethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21N3O2
CAS号:
分子量:
311.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
InChI 密鑰
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)