主要文件
N4767
Sigma-Aldrich
N-Z-胺® EKC
Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
别名:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于酪蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.85
等級
for molecular biology
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
pH值
6.4-7.2(2% solution)
儲存溫度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
NZ-胺EKC来源于酪蛋白的酶消化,通常用于培养基中。 NZ Amine EKC包含肽和氨基酸的混合物。
特點和優勢
NZ胺粉末具备以下性质:
  • 无尘颗粒,便于安全操作和更快混合
  • 使用大包装可轻松放大规模
法律資訊
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Gerald F Bills et al.
The Journal of antibiotics, 69(3), 141-148 (2015-10-16)
The invalidly published name Aspergillus sydowii var. mulundensis was proposed for a strain of Aspergillus that produced new echinocandin metabolites designated as the mulundocadins. Reinvestigation of this strain (Y-30462=DSMZ 5745) using phylogenetic, morphological, and metabolic data indicated that it is