Merck
N3139
Sigma-Aldrich
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 水合物
powder, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
三磷酸吡啶核苷酸 钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
分子量:
765.39 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (spectrophotometric assay)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI 密鑰
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate has been used in the purification and crystallization of CHORD–Sgt1 cytochrome b 5 reductases (CS–b5R). It has also been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 medium for direct hepatic reprogramming using mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
生化/生理作用
电子受体
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) is an indispensable cofactor that participates in cellular redox reactions. It acts as a hydride-accepting coenzyme and participates in substrate oxidation reactions during metabolism.
包裝
根据固体质量包装。
分析報告
Meets or exceeds NRC specifications and is comparable to any commercial preparation available.
其他說明
这是 NADP 的常见形式。不要与 3′-NADP 或 α-NADP 混淆。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)