主要文件
MTCP8100
MTC Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
别名:
reagent dish, reagent holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121522
NACRES:
NB.12
無菌
sterile
包裝
pack of 100 ea (bulk bag)
製造商/商標名
MTC Bio P8100
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Reservoir, 100ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
特點和優勢
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)