主要文件
MTCP412201
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (bulk bag)
别名:
pipet
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.04
材料
low-density polyethylene
無菌
non-sterile
特點
graduation: no
包裝
pack of 500 ea (bulk bag)
製造商/商標名
MTC Bio P4122-01
長度
144 mm
尺寸
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk
特點和優勢
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)