主要文件
MTCP412111
MTC Bio Transfer Pipette
size 1.5 mL, small bulb, extended tip, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
别名:
pipet
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.04
材料
low-density polyethylene
無菌
sterile
特點
graduation: no
包裝
pack of 500 ea (individually wrapped)
製造商/商標名
MTC Bio P4121-11
長度
104 mm
尺寸
1.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Transfer pipette, 1.5ml, small bulb, extended tip, sterile, individually wrapped, 500/cs
特點和優勢
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)