主要文件
MTCA9004WR
MTC Bio Autoclave Bag Wire Rack Stand
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
别名:
biohazard bag holder, biohazard bag lab stand
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.12
材料
steel
特點
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
MTC Bio A9004-WR
相关类别
一般說明
Wire rack stand for 8.5 x 11" autoclave bags
特點和優勢
  • sturdy steel construction
  • autoclavable
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
MTCA9004WR-1EA4065271079083