主要文件
MTCA8813
MTC Bio Blu-Lite UHC Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
别名:
blotting film, western imaging film
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105341
NACRES:
NB.15
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
MTC Bio A8813
寬度 × 長度
5 in. × 7 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Blu-Lite UHC Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
特點和優勢
  • Medium/dark blue base
  • Ideal for chemiluminescence
  • Ultra-high contrast
  • Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
法律資訊
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)