主要文件
MSPS004
Sigma-Aldrich
SILuPep C-peptide
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
别名:
Serotransferrin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
NACRES:
NA.24
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
顏色
off-white
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
SILuPep C-peptide is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
分析報告
Sequence
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
法律資訊
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)