Merck
MAK262
Sigma-Aldrich
鞘磷脂比色定量试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
檢測方法
colorimetric
相關疾病
neurological disorders
儲存溫度
−20°C
一般說明
鞘磷脂,由磷脂(通常为磷酸胆碱)和神经酰胺相连而成的鞘脂,是细胞膜的主要成分。鞘磷脂主要富集在细胞膜外叶。在细胞膜内,鞘磷脂与胆固醇相互作用形成脂筏。神经酰胺是参与多种细胞信号转导通路的第二信使,鞘磷脂代谢通过释放出神经酰胺介导细胞信号传导。在尼曼匹克病中,由于鞘磷脂酶活性缺乏而导致鞘磷脂蓄积。在高胆固醇血症中鞘磷脂浓度也有升高,在动脉粥样硬化病变中表现特征性的鞘磷脂沉积,进而导致缺血性心脏病。
適合性
适用于血清、血浆等生物体液,以及组织和细胞培养样本中的鞘磷脂定量。
原則
鞘磷脂定量检测试剂盒是一种简单且灵敏的鞘磷脂定量方法。检测原理是先通过鞘磷脂酶将鞘磷脂水解为神经酰胺和磷酸胆碱。接着,碱性磷酸酶(ALP)将磷酸胆碱去磷酸化形成胆碱,反应产生比色信号(A570)。该检测对多种生物样品中的1 M鞘磷脂敏感。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Absorption and lipoprotein transport of sphingomyelin.
Nilsson A and Duan R D
Journal of Lipid Research, 47(1), 154-171 (2006)