主要文件
MAK224
Sigma-Aldrich
脂肪酸甲基化试剂盒
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.25
用途
sufficient for 100 tests
應用
cosmetics
food and beverages
sample preservation
儲存溫度
room temp
一般說明
脂肪酸的甲基酯化通常在气相色谱分析之前进行,以防止峰拖尾并增加样品挥发性。然而,常规的酯化步骤需要专门的设备和高技术技能。通过采用新反应技术的脂肪酸甲基化试剂盒,再使用脂肪酸甲酯纯化试剂盒(MAK225),可以大大简化脂肪酸甲基酯化反应。
適合性
适用于脂肪酸(甘油三酸酯、磷脂、糖脂、卵磷脂和固醇酯等甘油酯)的甲基酯化。样本包括血液、酵母、肝脏、食用油、大豆粉、鱼油等。
原則
脂肪酸甲基化试剂盒,然后是脂肪酸甲基酯纯化试剂盒(货号 MAK225),采用了专有的反应技术。使用这些试剂盒,可以大大简化脂肪酸甲酯的纯化/纯化过程。
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes, Nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
閃點(°F)
-14.8 °F
閃點(°C)
-26 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)