Merck
MAK125
Sigma-Aldrich
白蛋白检测试剂盒(BCP法)
sufficient for 250 colorimetric tests
别名:
溴甲酚紫白蛋白检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 250 colorimetric tests
檢測方法
colorimetric
相關疾病
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... ALB(213)
mouse ... ALB(11657)
rat ... ALB(24186)
一般說明
白蛋白是人体内含量最多的血浆蛋白。约占血清总蛋白的 60%。白蛋白发挥着重要的生理作用,包括维持胶体渗透压和结合长链脂肪酸、胆汁酸、胆红素、血红素、钙和镁等关键物质。具有抗氧化和抗凝血作用,作为营养因子和药物的载体,是有效的血浆 pH 缓冲液。血清白蛋白是发病率和死亡率、肝病、肾病综合征、营养不良和蛋白丢失性肠病的可靠预后指标。高水平与脱水相关。
特點和優勢
兼容高通量的操作系统。可在比色皿中使用。
適合性
BCP(溴甲酚紫)白蛋白检测试剂盒设计用于直接测定样品中的白蛋白水平,而无需进行预处理,可用于血清、血浆、尿液及其他生物制备样品等优化的检测配方可以大幅减少原始样本中其他物质(脂质/其他蛋白质)的干涉作用。它也可以被用来衡量药物和其他化合物对白蛋白新陈代谢的影响。
原則
该程序包括添加单一工作试剂和 5 分钟孵育。优化后的配方大大增强了试剂和信号的稳定性。该试剂盒利用溴甲酚紫,与白蛋白特异性地形成有色复合物。在 610 nm 处测量的颜色强度与样品中的白蛋白浓度成正比。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)