Merck
MAK100
Sigma-Aldrich
肌苷检测试剂盒
sufficient for 100 fluorometric tests
别名:
肌苷检测试剂盒(荧光法)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 fluorometric tests
檢測方法
fluorometric
相關疾病
cardiovascular diseases; immunological diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
肌苷是在tRNA摆动位置发现的一种嘌呤核苷酸,其在核糖体中mRNA的正确翻译中起作用。除了在翻译中的作用外,肌苷在免疫系统中也起着重要作用,在免疫系统中它既具有炎症作用,又具有抗炎作用。肌苷在缺血性损伤中可能具有组织保护作用,最近的报道表明肌苷可以在缺氧时保持细胞活力。
應用
肌苷测定试剂盒已被用于检测脑组织匀浆中的肌苷。
適合性
适用于对包括组织和细胞在内的多种样品中的肌苷进行测定
原則
肌苷测定试剂盒提供了一种简单直接的方法来对多种样品中的肌苷进行测定。肌苷浓度通过偶联酶反应进行确定,其中肌苷被转化为次黄嘌呤,次黄嘌呤进而与底物混合物和探针发生反应,生成荧光产物(λex = 535/λem = 587 nm),其与所存在的肌苷成正比。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
访问文档库
Cell-subtype-specific changes in adenosine pathways in schizophrenia.
O?Donovan S M, et al.
Neuropsychopharmacology, 43, 1667?1674-1667?1674 (2018)