Key Documents
M9904
Worthington 配件
measuring rod for 35 L Dewar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103000
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Worthington R033-8C11
技術
cryopreservation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For determination of liquid nitrogen level.