一般說明
96孔微孔板,工作体积25-370 μL;孔总体积392 μL。
Greiner多孔板。 标准多孔板尺寸。无DNAse/RNAse。 经LAL法鉴定无热原,<0.06 EU/mL。 适用于需要增加耐化学性或热稳定性的应用,例如药物筛选中的液体存储或化合物库。
其他說明
96孔平面(F)实心底;微孔板,烟囱孔,无盖,字母数字孔编码,长度:127.76 mm;宽度:85.48 mm;曲率半径约 200 um。
適合性
黑色板能最大程度降低背景荧光。不含可检出的DNase/RNase、人类DNA和热原