Merck
M9445
Sigma-Aldrich
基质金属蛋白酶2 来源于小鼠
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
别名:
基质金属蛋白酶-2, 明胶酶 72 kDa, 明胶酶A, 胶原酶 IV 型 72 kDa
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
重組細胞
expressed in NSO cells
品質等級
化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
buffered aqueous glycerol solution
分子量
apparent mol wt ~72 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Mmp2(17390)
rat ... Mmp2(81686)
一般說明
基质金属蛋白酶-2 (MMP-2) 又称明胶酶或 Ⅳ 类型胶原酶,是一种 72 kDa 的蛋白质。MMP-2 是基质金属蛋白酶家族的成员之一。MMP2 的基本结构包含靶向分泌酶的信号肽域、激活酶时去除的前肽域和含有明胶结合域的催化站点。
特異性
MMP-2 酶原的氨基酸序列 1-662 在小鼠和大鼠之间是相同的。
應用
基质金属蛋白酶-2 (MMP2) 已被用作酶谱法测定 MMP-2 蛋白水解活性的标准。
生化/生理作用
基质金属蛋白酶-2 (MMP-2) 可切割明胶、IV、V、VII、X 和 XI 类型胶原、纤连蛋白、弹性蛋白、层粘连蛋白、蛋白聚糖和一系列非细胞外基质 (ECM) 成分。MMP-2 将天然的 I 类型胶原切割成与间质胶原酶相同的 N 端 3/4 和 C 端 4/4 片段。MMP2 和 MMP9 在基质降解中起重要角色,它们参与新生血管的维持。在小鼠中,删除或抑制 MMP2 可防止心肌破裂。
MMP-2 可降解一般基质成分,可能在宿主防御、细胞增殖和蛋白质更新以及组织重塑等过程中发挥作用。
外觀
提供 0.2 μm 过滤溶液,含 25 mM Tris、pH 7.5、5 mM 氯化钙、75 mM 氯化钠、0.025%Brij® 35 和 50% 甘油。
分析報告
生物活性通过其裂解荧光肽底物的能力来测定。
法律資訊
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Gelatinase A
Murphy, G. et al.
Handbook of Proteolytic Enzymes, 497-503 (2004)
INHIBITION OF GELATINASE ACTIVITY OF
MMP-2 AND MMP-9 BY EXTRACTS OF Bauhinia
ungulata L. Kamilla.
Bioscience Journal, 31, 584-590 (2015)
Inhibition of Gelatinases by Vegetable Extracts
of the Species Tapirira guianensis
(Stick Pigeon).
Longatti T R
British Journal of Pharmaceutical Research, 1(4), 133-140 (2011)
Immunohistochemical expression of MMP-14 and MMP-2, and MMP-2 activity during human ovarian follicular development.
Vos MC
Reproductive Biology and Endocrinology, 12:12 (2014)
P Reponen et al.
The Journal of biological chemistry, 267(11), 7856-7862 (1992-04-15)
We report the isolation of a cDNA clone providing the first and complete sequence of mouse 72-kDa type IV collagenase. The clone contains 2800 nucleotides with a 1986-nucleotide open reading frame coding for 662 amino acids. The amino acid sequence