主要文件
M1816
Sigma-Aldrich
Myelin Basic Protein Kinase 1 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
>90% (SDS-PAGE)
形狀
solution
比活性
≥300 units/mg protein
分子量
40 kDa
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
單位定義
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
外觀
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)