生物源
Streptomyces caespitosus
品質等級
形狀
powder
包含
NaCl as solubilizer
顏色
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
溶解度
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI 密鑰
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
抗菌谱:丝裂霉素C具有很强的抗肿瘤活性,尤其是对艾氏腹水瘤细胞,对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌具有很强的杀菌作用。
注意
準備報告
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.