Merck
M046080
Sigma-Aldrich
花青5亚磷酰胺
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
别名:
2-[5-[1,3-二氢-1-[3-(4-甲氧基三苯基甲氧基)丙基]-3,3-二甲基-2H-吲哚-2-亚烷基]-1,3-戊二烯-1-基]-1-[3-[N,N-二异丙基氨基(2-氰基乙氧基)膦氧基]丙基]-3,3-二甲基-3H-吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C60H72N4O4P
分子量:
944.21
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
產品線
Proligo Reagents
品質等級
化驗
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (reversed phase HPLC)
顏色
clear blue0.1M Acetonitrile
相容性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C1=C(N/2CCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)C=CC=C1)(C)C2=C\C=C\C=C\C(C3(C)C)=[N+](CCCOC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=C3C=CC=C7.[Cl-]
InChI
1S/C60H72N4O4P.ClH/c1-46(2)64(47(3)4)69(67-44-23-40-61)68-45-25-42-63-55-33-22-20-31-53(55)59(7,8)57(63)35-18-12-17-34-56-58(5,6)52-30-19-21-32-54(52)62(56)41-24-43-66-60(48-26-13-10-14-27-48,49-28-15-11-16-29-49)50-36-38-51(65-9)39-37-50;/h10-22,26-39,46-47H,23-25,41-45H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GWCNEDQILVVBDJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氰基 5 磷酸盐(C60H17N4O4P)是一种染料,最大吸光度为 646 nm,发射峰为 662 nm。分子量为 888.78。 磷酸酰胺技术非常适合于修饰具有共价连接的报告基团、连接物、间隔物或半抗原的合成寡核苷酸。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)