Merck
M0289
Sigma-Aldrich
MOPS 半钠盐
foil pouch
别名:
3-(N-吗啉基)丙磺酸 半钠盐, 4-吗啉丙磺酸 半钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
分子量:
220.25
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
形狀
powder
pH值
6.5-7.5 (25 °C)
有用的pH值範圍
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES 字串
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
重構
每个锡箔袋的物质溶于 1 升去离子水可生成 0.1M 的 MOPS 钠盐缓冲液,25°C 下 pH 值为 7.0。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)