生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
indirect ELISA: 1:2,500
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
λ(λ)轻链包含氨基端可变区和羧基端恒定区。 λ 链在生物学上是关键的,并构成多达30%至40%的人免疫球蛋白(Ig)分子。人类λ基因座被定位到染色体位置22。
免疫球蛋白(Ig)由B细胞产生,在宿主体液免疫反应中起关键作用。典型的免疫球蛋白由两条重链和两条轻链组成。两条轻链要么是κ链,要么是λ链。B细胞在其一生中表达一种类型的轻链。
應用
山羊生产的抗人λ轻链(结合和游离)抗体已用于间接酶联免疫吸附试验(ELISA)。
抗人λ轻链(结合和游离)抗体已用于表面等离子体共振分析。
外觀
0.01M磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8℃下保存一个月。若需延长储存时间,可将溶液以工作等分试样冷冻。 不建议反复冻融。 不建议在“无霜”冰箱中存放。如果长时间存放会出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
An anti-TL1A antibody for the treatment of asthma and inflammatory bowel disease
MAbs, 10(4), 664-677 (2018)
Structural and functional properties of human lambda-light-chain variable-region subgroups.
A Solomon et al.
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 2(4), 387-394 (1995-07-01)
Adam W Clarke et al.
mAbs, 10(4), 664-677 (2018-02-14)
TL1A is an attractive therapeutic target for the treatment of mucosal inflammation associated with inflammatory bowel disease (IBD) and asthma. Blockade of the TL1A pathway has been shown to reduce inflammatory responses while leaving baseline immunity intact, and to be
Jerry A Katzmann et al.
Clinical chemistry, 48(9), 1437-1444 (2002-08-27)
The detection of monoclonal free light chains (FLCs) is an important diagnostic aid for a variety of monoclonal gammopathies and is especially important in light-chain diseases, such as light-chain myeloma, primary systemic amyloidosis, and light-chain-deposition disease. These diseases are more