Merck
L1375
Sigma-Aldrich
DL -乳酸钠 溶液
syrup, 60 % (w/w), synthetic
别名:
DL-乳酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)COONa
CAS号:
分子量:
112.06
Beilstein:
4332999
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
synthetic
品質等級
形狀
syrup
濃度
60 % (w/w)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DL -乳酸钠是一种有机的乳酸钠盐。 它是一种吸湿剂,也是天然保湿因子 (NMF) 的成分。通常由发酵产生。
應用
DL -乳酸钠已被用作胰蛋白胨大豆肉汤中的成分,用于培养牙龈卟啉单胞菌 ,以及在批测定中观察长时间的甲烷产生。
生化/生理作用
乳酸钠可作为维持渗透和电荷平衡的缓冲剂。可用作润湿剂,尤其在化妆品中。 在肉和家禽产品中可用作调味剂。乳酸钠也可作为缓冲剂。乳酸钠可作为脑细胞缺氧时的替代能源和氧化底物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Effect of metronidazole and modulation of cytokine production on human periodontal ligament cells
Rizzo A, et al.
International Immunopharmacology, 10(7), 744-750 (2010)
Enhanced inhibition of Listeria monocytogenes and Salmonella enteritidis in meat by combinations of sodium lactate and diacetate
Mbandi E and Shelef LA
Journal of Food Protection, 64(5), 640-644 (2001)
Glycerine: A Key Cosmetic Ingredient (2018)
Lactic acid: recent advances in products, processes and technologies-a review.
Datta R and Henry M.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 81(7), 1119-1129 (2006)
Half-molar sodium lactate infusion to prevent intracranial hypertensive episodes in severe traumatic brain injured patients: a randomized controlled trial
Ichai C, et al.
Intensive Care Medicine, 39(8), 1413-1422 (2013)