主要文件
HT1003
Sigma-Aldrich
Silver Methenamine
别名:
Silver methenamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
儲存期限
Expiry date on the label
包裝
vial of 110 mg
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
應用
hematology
histology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
應用
Intended for use in the Silver Stain (Modified GMS) procedure, Procedure No. HT100
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)