主要文件
HS20613E
Pipette Stand
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), to hold, 6 pipette(s), blue
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.01
材料
acrylic
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue
特點
to hold (pipettes)
to hold 6 pipette(s)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS20613E
長度 × 寬度 × 高度
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
特點和優勢
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)