技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
免疫原序列
THIAVRTGKILEYNNENDFLAGSPDAAIDSRYSDAWRVHQPGCKPLSTFRQNSLGCI
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MEX3A(92312)
免疫原
mex-3 RNA结合家族成员A
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST92288
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Shujun Jiang et al.
Experimental cell research, 395(2), 112191-112191 (2020-08-02)
Triple-negative breast cancer (TNBC) has the characteristics of fast growth, easy invasion, metastasis, poor prognosis, low tumor-free survival rate and overall survival rate. In this study, the RNA-binding protein MEX3A was selected by using the methods of TCGA database analysis
Valentina Panzeri et al.
Molecular oncology, 15(2), 579-595 (2020-11-08)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a highly aggressive cancer. Most patients present with advanced disease at diagnosis, which only permits palliative chemotherapeutic treatments. RNA dysregulation is a hallmark of most human cancers, including PDAC. To test the impact of RNA
Erik Oliemuller et al.
eLife, 9 (2020-09-11)
SOX11 is an embryonic mammary epithelial marker that is normally silenced prior to birth. High SOX11 levels in breast tumours are significantly associated with distant metastasis and poor outcome in breast cancer patients. Here, we show that SOX11 confers distinct