Merck
所有图片(4)
Key Documents
HPA042377
Sigma-Aldrich
抗-SLC39A6 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-LIV-1, 抗-溶质载体家族39(锌转运体),成员6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
HSHHNHAASGKNKRKALCPDHDSDSSGKDPRNSQGKGAHRPEHASGRRNVKDSVSASEVTSTVYNTVSEGTHFLETIETPRPGKLFPKDVSSSTPPSVTSKSRVSRLAGRKTNESVSEPRKGFMYSRNTNENPQE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC39A6(25800)
一般說明
溶质载体家族39成员6(SLC39A6)是锌转运蛋白ZIP家族成员。该蛋白在乳腺、前列腺、胎盘、肾脏、垂体和胼胝体中表达。表达基因位于人染色体18q12.2上。
免疫原
溶质载体家族39(锌转运蛋白)成员6重组蛋白抗原表位标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
溶质载体家族39成员6(SLC39A6)可增强转录因子Snail的核转位。可诱导胚胎发育过程中的上皮间质转化(EMT)。该蛋白可维持细胞内的锌稳态,锌是保证细胞正常生长分化的必需元素。可作为乳腺癌的预后标志物。也是抑制食道鳞状细胞癌(ESCC)的潜在靶点。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
Corresponding Antigen APREST73301
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Characterization of zinc influx transporters (ZIPs) in pancreatic beta cells: roles in regulating cytosolic zinc homeostasis and insulin secretion
Liu Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M115 (2015)
SLC39A6 (solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6)
Hamada S, et al
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)
SLC39A6: a potential target for diagnosis and therapy of esophageal carcinoma
Cui XB, et al.
Journal of Translational Medicine, 13(1), 1-1 (2015)
A mechanism for epithelial--mesenchymal transition and anoikis resistance in breast cancer triggered by zinc channel ZIP6 and STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3)
Hogstrand C, et al.
The Biochemical Journal, 455(2), 229-237 (2013)