加強驗證
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
NWDRREPLSLINVRKRNVESGEEELASKLDHYKAKATRHIFLIRHSQYHVDGSLEKDRTLTPLGREQAELTGLRLASLGLKFNKIV
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PGAM5(192111)
一般說明
兔多克隆PGAM5抗体与人磷酸甘油酸变位酶家族成员5反应。
磷酸甘油酸变位酶家族成员5(PGAM5)是Bcl-xL相互作用的蛋白,是氧化还原调节的Keap1依赖性泛素连接酶复合物和线粒体磷酸酶的新型底物,其在多个坏死死亡途径的聚集点起作用。
免疫原
磷酸甘油酸变位酶家族成员5重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
兔多克隆PGAM5抗体用于标记磷酸甘油酸变位酶家族成员5,以通过免疫细胞化学和免疫组织化学(IHC)技术进行检测和定量。 用作探针来确定磷酸甘油酸变位酶家族成员5在坏死性细胞死亡调节中的存在和作用。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST78615
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Cathleen Holze et al.
Nature immunology, 19(2), 130-140 (2017-12-20)
Reactive oxygen species (ROS) are generated by virus-infected cells; however, the physiological importance of ROS generated under these conditions is unclear. Here we found that the inflammation and cell death induced by exposure of mice or cells to sources of
Ingo Ganzleben et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 76(23), 4783-4794 (2019-06-07)
Mitochondrial homeostasis has recently emerged as a focal point in the pathophysiology of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), but conflicting data have been reported regarding its regulation. We speculated that phosphoglycerate mutase family member 5 (PGAM5), a mitochondrial protein at the