Merck
所有图片(4)
主要文件
HPA034532
Sigma-Aldrich
抗-MNDA 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-PYHIN3, 抗-髓样细胞核分化抗原
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
免疫原序列
PQTSSSTPSNTSFTPNQETQAQRQVDARRNVPQNDPVTVVVLKATAPFKYESPENGKSTMFHATVASKTQYFHVKVFDINLKEKFVRKKVITISDYSECKGVMEIKEASSVSDFN
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MNDA(4332)
一般說明
骨髓细胞核分化抗原(MNDA)是一种核蛋白,由MNDA 基因编码。它属于干扰素调节的200/HIN-200基因家族。.它具有细胞凋亡中的pyrin/PAAD/ 结构域和干扰素反应(DAPIN)结构域。MNDA大多在骨髓细胞表达,并位于细胞核。MNDA 基因定位于人类染色体1q22上。
免疫原
髓样细胞核分化抗原重组蛋白表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
骨髓细胞核分化抗原(MNDA)参与细胞分化和凋亡。它可能是单核细胞和粒细胞谱系的主调控因子。MNDA是促进细胞凋亡进程的新核-线粒体环路的关键成分。它被认为是脓毒病和其它炎性疾病的治疗靶点。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST86658
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ryan A Metcalf et al.
Human pathology, 45(8), 1730-1736 (2014-06-14)
The diagnosis of marginal zone lymphomas (MZL) is challenged by the lack of specific markers that distinguish them from other low-grade non-Hodgkin B-cell lymphomas. Myeloid cell nuclear differentiation antigen (MNDA) is a nuclear protein that labels myelomonocytic cells as well
Global Trade Item Number
货号GTIN
HPA034532-100UL4061836362539
HPA034532-25UL4061842954575