技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
RKQLRLKPFYLVPKHAKEGNGFQEETWRLSFSHIEKEILNNHGKSKTCCENKEEKCCRKDCLKLMKYLLEQLKERF
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... C6orf150(115004)
一般說明
MB21D1(含Mab-21域蛋白1)基因位于人类染色体6q13。它广泛表达。
免疫原
未表征蛋白 C6orf150 重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
蛋白质印迹(1 篇)
蛋白质印迹(1 篇)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies®抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
兔抗 MB21D1 抗体还可用于免疫印迹和免疫荧光。
兔抗 MB21D1 抗体还可用于免疫印迹和免疫荧光。
生化/生理作用
MB21D1(含Mab-21域蛋白1)是一种胞质DNA传感器,负责免疫激活。它是通过STING(干扰素基因刺激因子)途径产生干扰素所必须的。MB21D1识别DNA,生成2′3′-cGAMP(环磷鸟苷-环磷腺苷),然后与STING相互作用。这些事件激活TBK1(TANK结合激酶1),随后激活转录因子IRF3(干扰素调节因子3)。在DNA病毒(1型单纯疱疹病毒、痘苗病毒、腺病毒和逆转录病毒)感染的情况下,MB21D1在干扰素激活中也发挥重要作用。它是巨噬细胞检测结核分枝杆菌感染所必需的,是先天免疫传感器。
特點和優勢
Prestige抗体® 是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST77652
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Influenza A virus targets a cGAS-independent STING pathway that controls enveloped RNA viruses.
Holm CK, et al.
Nature Communications, 7, 10680-10680 (2016)
Listeria monocytogenes induces IFN? expression through an IFI16-, cGAS- and STING-dependent pathway.
Hansen K, et al.
The Embo Journal, 33, 1654-1666 (2014)
Knockout of cGAS and STING Rescues Virus Infection of Plasmid DNA-Transfected Cells.
Langereis MA, et al.
Journal of Virology, 89, 11169-11173 (2015)
Cyclic GMP-AMP Synthase Is Required for Cell Proliferation and Inflammatory Responses in Rheumatoid Arthritis Synoviocytes.
Wang Y, et al.
Mediators of Inflammation, 2015, 192329-192329 (2015)
Randi K Berg et al.
PloS one, 9(1), e84513-e84513 (2014-01-10)
HIV infects key cell types of the immune system, most notably macrophages and CD4+ T cells. Whereas macrophages represent an important viral reservoir, activated CD4+ T cells are the most permissive cell types supporting high levels of viral replication. In
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
HPA031700-100UL | 4061833823941 |
HPA031700-25UL | 4061842946839 |