Merck
所有图片(4)
主要文件
HPA010088
Sigma-Aldrich
抗-CD63 兔抗
affinity isolated antibody, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-CD63抗原, 抗-Granulophysin, 抗-Lamp-3, 抗-OMA81H, 抗-Tspan-30, 抗-四跨膜蛋白-30, 抗-眼黑色素瘤相关抗原, 抗-黑色素瘤相关抗原ME491, 抗溶酶体相关膜蛋白3
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
RDKVMSEFNNNFRQQMENYPKNNHTASILDRMQADFKCCGAANYTDWEKIPSMSKNRVPDSCCINVTVGCGINFNEKAIHKEGCVEKIG
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD63(967)
一般說明
CD63(分化簇)是一种膜蛋白,属于一类被称为LAMP(溶酶体相关膜糖蛋白)的四跨膜蛋白家族。 它定位于含组胺的颗粒上。
它还存在于MHC(主要组织相容性部分)II的内吞部分。
免疫原
CD63抗原重组蛋白表位标记标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
CD63(分化簇)通过TIMP-1(金属蛋白酶-1组织抑制剂)介导的方式参与中性粒细胞稳态平衡。该蛋白也通过β-连环蛋白稳定参与转移促进。它还能影响细胞可塑性。它在黑色素瘤早期中的表达较高,随着肿瘤的进展而降低。因此,可充当肿瘤抑制剂,抑制黑色素瘤的EMT(上皮间质转化)。在艾滋病毒(人免疫缺陷型病毒)感染时,CD63可与CD9共同抑制从半融合到开孔期间的细胞之间的融合。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST72477
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Takahiro Kishikawa et al.
JCI insight, 1(8), e86646-e86646 (2016-10-05)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (Pdac) is a malignancy with a poor prognosis due to difficulties in early detection. Although promising biomarkers are increasingly reported, such methods are not yet easy to apply clinically, mainly due to their low reproducibility or technical
Julia Kobuch et al.
Haematologica, 100(8), 1005-1013 (2015-05-24)
The homeostasis of neutrophil granulocytes can affect the outcome of several inflammation-associated diseases including cancer. The regulation of this homeostasis is still not completely understood. We previously found that elevated systemic levels of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) induce an
Bastian Seubert et al.
International journal of cancer, 136(10), 2304-2315 (2014-10-30)
The tetraspanin CD63 is implicated in pro-metastatic signaling pathways but, so far, it is unclear, how CD63 levels affect the tumor cell phenotype. Here, we investigated the effect of CD63 modulation in different metastatic tumor cell lines. In vitro, knock
Menelaos Symeonides et al.
Viruses, 6(3), 1078-1090 (2014-03-13)
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) transmission takes place primarily through cell-cell contacts known as virological synapses. Formation of these transient adhesions between infected and uninfected cells can lead to transmission of viral particles followed by separation of the cells.
Sandra Pinet et al.
Oncotarget, 7(31), 50349-50364 (2016-07-08)
The neurotrophin receptors are known to promote growth and proliferation of glioblastoma cells. Their functions in spreading glioblastoma cell aggressiveness to the microenvironment through exosome release from glioblastoma cells are unknown. Considering previous reports demonstrating that YKL-40 expression is associated