Merck
HPA007641
Sigma-Aldrich
抗-FER 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-c-FER 兔抗, 抗-p94-FER 兔抗, 抗-原癌基因酪氨酸蛋白激酶FER 兔抗, 抗-酪氨酸激酶3 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
QVMLKTLAEELMQTQQMLLNKEEAVLELEKRIEESSETCEKKSDIVLLLSQKQALEELKQSVQQLRCTEAKFSAQKELLEQKVQENDGKEPPPVVNYEEDARSVTSMERKERLSKFESIRHSIAGIIRSPKS
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FER(2241)
一般說明
FER(fer(fps/fes相关的)酪氨酸激酶)基因编码属于FPS/FES家族的非跨膜受体酪氨酸激酶。该蛋白的摩尔质量为94kDa,包含一个短的,碱性的C末端尾巴和一个大的N末端亲水域,类似于哺乳动物c-fps/fes原癌基因编码的92kDa蛋白。它包含单个SH2域。
免疫原
原癌基因酪氨酸蛋白激酶FER重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
FER(fer(fps/fes相关)酪氨酸激酶)包含一个卷曲螺旋序列,该序列与连环蛋白样底物pp120相互作用并介导细胞间信号传导。它定位于细胞质部分,并与肌动蛋白结合蛋白皮动蛋白相互作用形成复合物。在皮动蛋白的生长因子依赖性磷酸化中起作用,并介导从细胞表面到细胞骨架的信号传导。位于微管上的Fer蛋白使血小板内皮细胞粘附分子-1磷酸化,这是介导细胞内信号级联反应的细胞间连接的一部分。它使连接E-钙粘蛋白和α-连环蛋白的盘状球蛋白磷酸化,增强盘状球蛋白与α-连环蛋白的结合,从而增加常见于许多上皮肿瘤细胞中的β-连环蛋白-Tcf-4复合物的转录活性。它介导悬浮肝细胞中黏着斑激酶的磷酸化,从而导致多个膜突出并调节细胞形态。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST71432
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Kensuke Mitsunari et al.
Oncology letters, 13(2), 834-840 (2017-03-31)
Fps/Fes related (Fer) is a non-receptor tyrosine kinase that is expressed in fibroblasts, immune cells and endothelial cells. Fer serves an important pathological role in cell survival, angiogenesis and the immune system. However, the pathological role of Fer expression in
L Kim et al.
Molecular and cellular biology, 15(8), 4553-4561 (1995-08-01)
The FER gene encodes a cytoplasmic tyrosine kinase with a single SH2 domain and an extensive amino terminus. In order to understand the cellular function of the FER kinase, we analyzed the effect of growth factor stimulation on the phosphorylation
Min-A Oh et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(5), 781-791 (2009-04-03)
Cell adhesion to the extracellular matrix (ECM) can activate signaling via focal adhesion kinase (FAK) leading to dynamic regulation of cellular morphology. Mechanistic basis for the lack of effective intracellular signaling by non-attached epithelial cells is poorly understood. To examine
Susana Miravet et al.
Molecular and cellular biology, 23(20), 7391-7402 (2003-10-01)
Plakoglobin is a protein closely related to beta-catenin that links desmosomal cadherins to intermediate filaments. Plakoglobin can also substitute for beta-catenin in adherens junctions, providing a connection between E-cadherin and alpha-catenin. Association of beta-catenin with E-cadherin and alpha-catenin is regulated
T Pawson et al.
Molecular and cellular biology, 9(12), 5722-5725 (1989-12-01)
We have recently isolated human and rat cDNAs (designated FER and flk, respectively) which encode nonreceptor protein-tyrosine kinases which are very similar to one another and related in sequence and domain structure to the c-fps/fes gene product. We show that