Merck
HPA002866
Sigma-Aldrich
抗-SSBP1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-Mt-SSB 兔抗, 抗-MtSSB 兔抗, 抗-PWP1-相互作用蛋白17 兔抗, 抗-单链DNA-结合蛋白,线粒体前体 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, rat, human
加強驗證
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
LQVLRQFVRHESETTTSLVLERSLNRVHLLGRVGQDPVLRQVEGKNPVTIFSLATNEMWRSGDSEVYQLGDVSQKTTWHRISVFRPGLRDVAYQYVKKGSRIYLEGKIDYGEYMDKNNVRRQATTIIADNIIFLSDQTKE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SSBP1(6742)
免疫原
单链DNA结合蛋白,线粒体前体重组蛋白表位签名标签(PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
单链DNA结合蛋白线粒体是人类中由SSBP1基因编码的蛋白,位于染色体7q34上。该基因通过与单链DNA结合,在DNA复制,重组和修复中起关键作用。发现它是mtDNA复制所必需的。它在不同起源、功能和分化的正常和肿瘤人体组织中定期表达。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST86624
外觀
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Marte Jonsson et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 21(4), 353-362 (2019-03-12)
CDK regulatory subunit 2 (CKS2) has a nuclear function that promotes cell division and is a candidate biomarker of chemoradioresistance in cervical cancer. The underlying mechanisms are, however, not completely understood. We investigated whether CKS2 also has a mitochondrial function
Eduardo Silva Ramos et al.
PLoS genetics, 15(6), e1008085-e1008085 (2019-06-07)
Mitochondrial dynamics is an essential physiological process controlling mitochondrial content mixing and mobility to ensure proper function and localization of mitochondria at intracellular sites of high-energy demand. Intriguingly, for yet unknown reasons, severe impairment of mitochondrial fusion drastically affects mtDNA
Nina Rajala et al.
PloS one, 10(2), e0116726-e0116726 (2015-02-20)
Mitochondrial DNA/protein complexes (nucleoids) appear as discrete entities inside the mitochondrial network when observed by live-cell imaging and immunofluorescence. This somewhat trivial observation in recent years has spurred research towards isolation of these complexes and the identification of nucleoid-associated proteins.
Armel Nicolas et al.
Journal of virology, 84(17), 8871-8887 (2010-06-25)
Adeno-associated virus (AAV) is a human parvovirus that replicates only in cells coinfected with a helper virus, such as adenovirus or herpes simplex virus type 1 (HSV-1). We previously showed that nine HSV-1 factors are able to support AAV rep
Johanna H K Kauppila et al.
Nucleic acids research, 46(13), 6642-6669 (2018-06-04)
Mitochondrial DNA (mtDNA) mutations become more prevalent with age and are postulated to contribute to the ageing process. Point mutations of mtDNA have been suggested to originate from two main sources, i.e. replicative errors and oxidative damage, but the contribution