加強驗證
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原序列
RKLYERSHKLRKNNHHLFTTTINLNSMNDGWYGALKEAIQQQQNQLVWVSEGKADGATSDDLDLHDDRLSYLSAPGSEYSMYSTDSRHTSDYEDTDTEGGAYTDQELDETLNDEVGTPPESAITRSSEPVRED
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TJP1(7082)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
紧密连接蛋白 1/Zona occludens 1 蛋白(TJP1, ZO-1)是一种膜相关鸟苷酸激酶,与细胞间紧密连接的细胞质膜表面有关。该基因定位于人类染色体15q13.1。它包含一个鸟苷酸激酶(GUK) 结构域、三个突触后致密区 95/disc-large/ZO-1(PDZ) 结构域、一个 Src 同源 3 结构域、肌动蛋白结合区和一个酸性结构域。在与上皮细胞和内皮细胞相关的紧密连接中观察到 ZO-1。
特異性
兔多克隆抗 TJP1 抗体可与人紧密连接蛋白 1/zona occludens 1 蛋白反应。
免疫原
紧密连接蛋白ZO-1重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
兔多克隆抗 TJP1 抗体用于标记紧密连接蛋白 1/zona occludens 1 蛋白进行检测,并可作为探针确定紧密连接蛋白 1/zona occludens 1 蛋白在细胞重塑和组织中的存在和作用。它已被用于:
- 免疫荧光染色
- 免疫组织化学
- 共聚焦显微镜
- 免疫荧光
- 蛋白质印迹
- 免疫细胞化学
- 免疫沉淀
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
紧密连接蛋白 1/Zona occludens 1 蛋白(TJP1/ZO-1)介导胚胎和胚胎外区域中细胞重塑和组织结构的调节。它与其它蛋白质结合,包括连接粘附分子(JAM)、claudins 和 occludin。ZO-1 缺乏也有利于胚胎细胞的凋亡。microRNA (miR-103)导致的 ZO-1 沉默会增加子宫内膜癌的发生,并可能成为潜在的治疗靶点。ZO-1 水平在肝细胞癌中升高。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST83050
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Lab on a chip, 18(14), 2036-2046 (2018-06-09)
We describe an expanded modular gastrointestinal (GI) tract-liver system by co-culture of primary human intestinal epithelial cells (hIECs) and 3D liver mimic. The two organ body-on-chip design consisted of GI and liver tissue compartments that were connected by fluidic medium
MicroRNA-103 regulates the progression in endometrial carcinoma through ZO-1
International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 33, 2058738419872621-2058738419872621 (2019)
Innate immune response of human pluripotent stem cell-derived airway epithelium
Innate Immunity, 21(5), 504-511 (2015)
Increased systemic zonula occludens 1 associated with inflammation and independent biomarker in patients with hepatocellular carcinoma
BMC Cancer, 18(1), 1-10 (2018)
Allergy, 74(12), 2449-2460 (2019-07-04)
Germline-encoded innate immune pattern recognition receptors (PRR) are expressed at epithelial surfaces and modulate epithelial defenses. Evidence suggests that stimulation of the Toll-like receptor (TLR) family of PRR may regulate epithelial barrier integrity by upregulating tight junction (TJ) complex protein