Key Documents
GL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locG(ib) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
别名:
DMT-locG(ib) amidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H54N7O9P
分子量:
867.93
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.51
生物源
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
雜質
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
顏色
white to off-white
溶解度
soluble, clear, colorless
吸收
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
相容性
configured for PerkinElmer
儲存溫度
−20°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3