主要文件
GBLRD476684
Grace Bio-Labs伤口夹板,w/缝合位置
clear silicone, O.D. × I.D. × thickness 14 mm × 10 mm × 0.5 mm
别名:
silicone wound splints, suture site template
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
NB.22
材料
clear silicone
無菌
(sterile)
sterile
包裝
pkg of 20 ea (2 splints per pouch)
製造商/商標名
Grace Bio-Labs 476684
外徑 × 內徑 × 厚度度
14 mm × 10 mm × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Grace Bio-Labs 已经与研究人员合作开发和制造伤口贴片设备,该设备有助于了解动物研究中的伤口和组织修复并可测试新疗法的安全性和有效性。
伤口贴片由硅胶制成,并包括缝合部位,可提高在上面或内部固定的精度。这些设备为动物研究中的伤口愈合提供了可重复、可靠的实验条件。
贴片有多种形状和尺寸(针孔/缝合部位可见,直径 5 mm),无菌运输,可直接使用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)