主要文件
GBL666515
Grace Bio-Labs Press-To-Seal硅胶隔离器,PSA双侧
wells, 8 (Square, 7mm x 7mm x 0.8mm depth), (Adhesive on both sides)
别名:
Nonadhesive reagent isolators, autoclavable slide chambers, removable hydrophobic barrier
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NB.22
材料
red silicon
特點
wells 8 (Square, 7mm x 7mm x 0.8mm depth)
(Adhesive on both sides)
包裝
pack of 25 ea
製造商/商標名
Grace Bio-Labs 666515
外部長度 × 寬度
43 mm × 26 mm
孔面積
0.49 cm2
8
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅胶隔离器允许研究人员使用可移动的疏水屏障分离标本。它们可用于分离在培养皿中生长的细胞,或分离固定在显微镜载玻片上的多个标本。隔离器有厚度为0.5至2.5 mm的红色硅胶预切或片状材料,在一个或两个表面上有或没有安全密封清洁粘合剂。非粘性隔离器可高压灭菌并可重复使用。
在清洗步骤期间,硅胶隔离器保持密封,使表面光滑。如果需要额外密封,建议在一个或两个表面上使用SecureSeal粘合剂。每种密封设计也可在CultureWell“水透明”硅胶中使用,强烈推荐用于敏感细胞培养应用。可以使用不含RNase的柔性HybriSlip盖形成密封室。推荐使用温度为-62℃至218℃。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)