主要文件
GBL654004
Grace Bio-Labs SecureSeal 成像垫片
1 well, diam. × thickness 13 mm × 0.12 mm
别名:
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
NB.22
材料
adhesive/adhesive
colorless
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Grace Bio-Labs 654004
直徑× 厚度
13 mm × 0.12 mm
外部長度 × 寬度
25 mm × 25 mm
1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
成像垫片是超薄的粘性垫片,可将其剥离并粘在盖玻片或显微镜载玻片上,以在不压缩的情况下限制样品。通过层叠多个垫片,可定制至任何所需深度的构建室。
應用
成像
显微镜检
高温单分子动力学分析
反斯托克斯拉曼散射显微镜
法律資訊
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Megan Davis-Fields et al.
Biophysical journal, 117(8), 1496-1507 (2019-10-07)
Biofilm infections can consist of bacterial aggregates that are an order of magnitude larger than neutrophils, phagocytic immune cells that densely surround aggregates but do not enter them. Because a neutrophil is too small to engulf the entire aggregate, it
Global Trade Item Number
货号GTIN
GBL654004-100EA4061832399836