Key Documents
G5921
Sigma-Aldrich
L -谷氨酸氧化酶 来源于链霉菌
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥5.0 units/mg solid
别名:
L -谷氨酸:氧氧化还原酶(脱氨)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
形狀
lyophilized powder
比活性
≥5.0 units/mg solid
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
谷氨酸是非必需氨基酸。是主要的兴奋性神经递质。在重大创伤、重大手术、败血症和骨髓移植中,谷氨酸起必需氨基酸的作用。
應用
从链霉菌( Streptomyces )属提取的 L-谷氨酸氧化酶用于确定固定化谷氨酸氧化酶(GOx)的酶活性。也作为随机光学重建显微镜(STORM)成像缓冲液成分。
生化/生理作用
L-谷氨酸氧化酶催化 L-谷氨酸转化为 2-酮戊二酸
谷氨酸合成或降解中的主要酶;将氨基转移至α-酮戊二酸形成 L-谷氨酸或脱酰胺基 L-谷氨酸。
單位定義
在 30°C、pH 7.4 条件下 1 个单位 α-酮戊二酸的生成速率为 1.0 μmol/min。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Polycomb repressive complex 1 generates discrete compacted domains that change during differentiation
Kundu S, et al.
Molecular Cell, 65(3), 432-446 (2017)
Dopamine and Glutamate in Psychiatric Disorders (2010)
Sensing based on the motion of enzyme-modified nanorods
Bunea AI, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 67(9), 42-48 (2015)
II. Glutamine and glutamate
Tapiero H, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 56(9), 446-457 (2002)
Colm P McMahon et al.
The Analyst, 131(1), 68-72 (2005-12-21)
The apparent Michaelis constant, K(M), for glutamate oxidase (GluOx) immobilised on Pt electrodes increased systematically with enzyme loading. The effect was due, at least in part, to electrostatic repulsion between neighbouring oxidase molecules and the anionic substrate, glutamate (Glu). This