Merck
G4625
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖酸钙 一水合物
≥98% (titration)
别名:
D-葡萄糖酸 钙盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22CaO14 · H2O
CAS号:
分子量:
448.39
Beilstein:
3919646
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥98% (titration)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
顏色
white to faint yellow
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI 密鑰
XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • High-Specific Surface Area Microspheres: Calcium D-gluconate monohydrate is used to synthesize yolk-shell structured microspheres of calcium phosphate, demonstrating its utility in creating materials with high-specific surface areas for biomedical applications, such as adsorption processes in cell culture systems (Cao et al., 2020).
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)