主要文件
G211800
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H60N7O10P
分子量:
913.99
分類程式碼代碼:
41116105
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
雜質
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% 5′O-ib-rG(ib)moe-amidite (reversed phase HPLC)
≤0.5% CET-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DIPA-H-Phosphonate (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rG(ib)moe (reversed phase HPLC)
≤0.5% DMT-rG(ib)moe -amidate (reversed phase HPLC)
≤0.5% H-Phosphonat (reversed phase HPLC)
≤0.5% O3, O5-Bis-DMT-rG(ib)moe (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤3 wt. % residual solvent content
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
儲存溫度
−20°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)