Merck
F8307
Sigma-Aldrich
FR-900098 单钠盐
≥97% (NMR)
别名:
BRN 2096083, P-[3-(乙酰羟氨基)丙基]-膦酸, (3-(乙酰羟氨基)丙基)-膦酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NNaO5P
CAS号:
分子量:
219.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (NMR)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
protect from light
顏色
white to light brown
溶解度
H2O: ≥20 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].CC(=O)N(O)CCCP(O)([O-])=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
生化/生理作用
1-脱氧-D-木酮糖5-磷酸还原异构酶(DXR)是一种参与非甲羟戊酸途径第一步的酶,用于革兰氏阴性,革兰氏阳性细菌,植物和引起最强毒形式的寄生虫中类异戊二烯的生物合成疟疾,恶性疟原虫(哺乳动物通过甲羟戊酸途径产生类异戊二烯)。酶的抑制提供了传统抗疟疾疗法的替代方法。FR-900098在体外对各种恶性疟原虫菌株和小鼠中密切相关的温氏疟原虫的效力是磷霉素的两倍。
1-脱氧-D-木酮糖5-磷酸还原异构酶(DXR)是一种参与革兰氏阴性类异戊二烯生物合成的非甲羟戊酸途径第一步的酶。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)