主要文件
ETIPRQ10-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. 标准吸头
volume × L 0.5-10 mL × 243 mm , L, turquoise, pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
别名:
pipetting tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
材料
turquoise
尺寸
L
無菌
non-sterile
特點
Eppendorf Quality
包裝
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
最大體積
10 mL
容積 × 長度
0.5-10 mL × 243 mm , L
容積
0.5—10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
散装包装在可重新密封袋中。
200μL、300μL 和 1000μL 吸头有颜色编码,分别为黄色、橙色和蓝色。
特點和優勢
  • High-quality Eppendorf® pipette tips are packed in resealable bags
  • Tips are autoclave friendly at 121 °C for 20 mins
  • Fine retracted or extended tips ease out the work with small volumes
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)