主要文件
EPM1282-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
universal, non-Interchangeable, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103816
NACRES:
NB.73
材料
aluminum
特點
non-Interchangeable
universal
製造商/商標名
Eppendorf® M1282-9904 (Global)
尺寸
76 cm × 46 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)