主要文件
EPM1190-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103816
NACRES:
NB.73
材料
stainless steel
特點
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
製造商/商標名
Eppendorf® M1190-9905 (Global)
長度 × 寬度
40.6 cm × 30.5 cm
尺寸
40.6 cm × 30.5 cm
容量
(12 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG